Läs mer
Natriumcyanobohydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Cyanoborohydride |
| CAS | 25895-60-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | CH3BNNa |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Sodium (T-4)-(Cyano-C)trihydroborate(1-), Sodium borocyanohydride, Sodium Cyanotrihydroborate, Sodium Cyanotrihydroborate(1-) |
| InChI formel | InChI=1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1 |
| LEDER | [Na+].[BH3-]C#N |
| IUPAC-namn | natrium; Cyanoboranuide |
| Molekylvikt (g/mol) | 62.84 |
| Visa mer |