Läs mer
Natriumcyklamat, 98 %
Produktkod. 11422958
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422958 5000 g 5000g
11412958 250 g 250g
11402958 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18666.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 139-05-9 | C6H12NNaO3S | 201,22 g/mol
Natriumcyklamat är ett konstgjort sötningsmedel och är 30 gånger så stor som sackaros. Det används i stor utsträckning i pickles, kryddsås, kakor, kex, bröd, glass, fryst sug, popsicles, drycker och så vidare, med en maximal mängd på 0,65 g/kg. För det andra används den i konfekt, med en maximal mängd på 1,0 g/kg. För det tredje används det i apelsinskal, konserverade plommon, torkad arbutus och så vidare, med den största mängden 8,0 g/kg. Det används också inom kosmetika och läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Sodium Cyclamate är ett konstgjort sötningsmedel och är 30 gånger som ′sackaros. Det används i stor utsträckning i pickles, kryddsås, kakor, kex, bröd, glass, fryst sug, popsicles, drycker och så vidare, med en maximal mängd på 0,65 g/kg. För det andra används den i konfekt, med en maximal mängd på 1,0 g/kg. För det tredje används det i apelsinskal, konserverade plommon, torkad arbutus och så vidare, med den största mängden 8,0 g/kg. Det används också inom kosmetika och läkemedelsindustrin.
Löslighet Löslig i vatten (≥10
g/100 ml vid 20 C).°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-05-9
Molekylformel C6H12NNaO3S
Molekylvikt (g/mol) 201.22
MDL-nummer MFCD00003827
InChI-nyckel UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
PubChem CID 23665706
ChEBI CHEBI:82431
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium cyclamate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 5000 g
Beilstein 4166868
Löslighetsinformation Löslig i vatten (>=10 g/100 ml vid 20 °C).
IUPAC-namn natrium;N-cyklohexylsulfamat
Formel vikt 201.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.