Läs mer
Natriumcyklamat, 99 %
Produktkod. 10762475 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762475 50 g Plastflaska -
10413185 250 g Plastflaska 250g
10015263 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10762475 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389280500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 139-05-9 | C6H12NNaO3S | 201,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139-05-9
Molekylformel C6H12NNaO3S
Molekylvikt (g/mol) 201.22
MDL-nummer MFCD00003827
InChI-nyckel UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
PubChem CID 23665706
ChEBI CHEBI:82431
IUPAC-namn natrium;N-cyklohexylsulfamat
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium cyclamate
Färg Vitt
pH 5,5 till 7,5 (10 % soln.)
Flampunkt >200 °C
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H12NNaO3S
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 200 g/L (20 °C). Andra lösligheter: olösliga i eter och bensen
Formel vikt 201.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium cyclamate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.