Läs mer
Natriumcyklamat, Mikromol™
Produktkod. 17934426
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17934426 250 mg
1 options
Produktkod. 17934426 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0678.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Natriumcyklamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium cyclamate
CAS 139-05-9
Analyt- eller komponentnamn Sodium cyclamate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H12 N O3 S . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Sulfamic acid, N-cyclohexyl-, sodium salt (1:1), Cyclohexanesulfamic acid, monosodium salt (8CI), Sulfamic acid, cyclohexyl-, monosodium salt (9CI), Acofarinas, Assugrin, Asugryn, Azucrona, Cyclamate sodium, Cyclohexylsulfamate sodium, Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Dulzor-Etas, Duplo-Sacarin, Hachi-Sugar, Ibiosuc, N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Natreen, Nutter, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate, Sodium cyclohexylaminesulfonate, Sodium cyclohexylsulfamate, Sodium sucaryl, Sucaryl sodium, Sucrum 7, Suessette, Suestamin, Sugarin, Sugaron
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
IUPAC-namn natrium; N-cyklohexylsulfamat
Molekylvikt (g/mol) 201.22
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 201,0436 g/mol