Läs mer
Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF
Produktkod. 11336389
Change view
Kvantitet:
0.1 mol
0.5 mol
Förpackningsstorlek:
0.1mol
0.5mol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336389 0.5 mol 0.5mol
11326389 0.1 mol 0.1mol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088300.JT
Request Bulk or Custom Format
Reagens för framställning av metallocener
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4984-82-1
Molekylformel C5H5Na
Molekylvikt (g/mol) 88.085
MDL-nummer MFCD00012161
InChI-nyckel JQUZTGJSSQCTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentadienylsodium, sodium cyclopenta-1,3-dien-1-ide, sodium cyclopentadienide, 2.0m solution in tetrahydrofuran
PubChem CID 21915903
IUPAC-namn natrium;cyklopenta-1,3-dien
LEDER C1C=CC=[C-]1.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium cyclopentadienide
Färg Rosa till rött
Densitet 0.938 g/mL
Flampunkt −17°C (1°F)
Odör Ether-like
Kvantitet 0.5 mol
UN-nummer UN3399
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 88.09
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2 to 3M in THF
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.