missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium D-Gluconate-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium D-Gluconate-1-13C |
| Molekylformel | 13C C5 H11 Na O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | D-Guconic-1-13C Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1/i6+1; |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[13C](=O)O[Na] |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxy(113C)hexanoyl]oxysodium |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.13 |
| Formel vikt | 219.044 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?