Läs mer
Natrium D-glukonat, 97 %
Produktkod. 11408703
Change view
Kvantitet:
2500 g
10 kg
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408703 10 kg 10000g
11498693 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408703 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10464.0C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
CAS: 527-07-1 | C6H11NaO7 | 218,137 g/mol
Natrium D-glukonat är en bra kelator vid alkaliskt pH, med kelatbildande förmåga relativt bättre än EDTA, NTA och andra kelatorer. Det har ett brett utbud av industriella tillämpningar som inkluderar textilfärgning, vattenbehandlingar, tryckning och som rengöringsmedel för glasflaskor. Det finner också användning som avrostningsmedel i metallurgi och som tillsats i cement. Det används i livsmedel som bitterhetshämmare och som elektrolytpåfyllare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natrium D-glukonat är en bra kelator vid alkaliskt pH, med kelatbildande förmåga relativt bättre än EDTA, NTA och andra kelatorer. Det har ett brett utbud av industriella tillämpningar som inkluderar textilfärgning, vattenbehandlingar, tryckning och som rengöringsmedel för glasflaskor. Det finner också användning som avrostningsmedel i metallurgi och som tillsats i cement. Det används i livsmedel som bitterhetshämmare och som elektrolytpåfyllare.
Löslighet
Mycket löslig i vatten; svårlöslig i alkohol; olöslig i eter.
Anmärkningar
I allmänhet är den stabil, icke-frätande, ogiftig, lätt biologiskt nedbrytbar och oförenlig med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 527-07-1
Molekylformel C6H11NaO7
Molekylvikt (g/mol) 218.137
MDL-nummer MFCD00064210
InChI-nyckel UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Synonym sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
PubChem CID 23672301
ChEBI CHEBI:84997
IUPAC-namn natrium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexanoat
LEDER C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium D-gluconate
Smältpunkt ∽206 °C (dekomposition)
Kvantitet 10 kg
Beilstein 3919651
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten; sparsamt löslig i alkohol; olöslig i eter.
Formel vikt 218.14
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.