Läs mer
Sodium D-glucuronate monohydrate, 99%
Produktkod. 11338865
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338865 5 g 5g
11348865 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338865 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13985.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207300-70-7 | C6H11NaO8 | 234.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207300-70-7
Molekylformel C6H11NaO8
Molekylvikt (g/mol) 234.14
MDL-nummer MFCD00151051
InChI-nyckel ICQRTPLATMRWJI-UHFFFAOYNA-M
Synonym d-glucuronic acid sodium salt hydrate, glv8d2bupd, unii-glv8d2bupd, sodium d-glucuronate, sodium d-glucuronate monohydrate, sodium glucuronate hydrate jan, sodium 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoate hydrate, sodium-d-glucuronate, d-glucuronic acid sodium salt
PubChem CID 24892836
LEDER O.[Na+].OC(C=O)C(O)C(O)C(O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium D-glucuronate monohydrate
Smältpunkt 134°C to 138°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4218577
IUPAC-namn natrium-2,3,4,5-tetrahydroxi-6-oxohexanoathydrat
Formel vikt 234.14 (216.14 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.