Läs mer
Sodium decanoate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium decanoate |
| CAS | 1002-62-6 |
| Molekylformel | C10H19NaO2 |
| MDL-nummer | MFCD00066453 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | CCCCCCCCCC([O-])=O.[Na+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.25 |
| Procent renhet | 98% |