Läs mer
Sodium dehydroacetate, 97%
Produktkod. 11430157
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430157 100 g 100g
11440157 500 g 500g
11450157 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21060.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4418-26-2 | C8H7NaO4
Natriumdehydroacetat används i livsmedelsindustrin som konserveringsmedel för frukt, grönsaker, fruktjuice, honung, öl, mjölk, protein och fettprodukter. Dess antimikrobiella egenskaper spelar en viktig roll i personliga vårdprodukter som hudvård, solbränna, solskyddsmedel, rakning, tandkräm, hår- och nagelvårdsprodukter samt ögon- och ansiktssmink. Det används som mjukgörare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumdehydroacetat används i livsmedelsindustrin som konserveringsmedel för frukt, grönsaker, fruktjuice, honung, öl, mjölk, protein och fettprodukter. Dess antimikrobiella egenskaper spelar en viktig roll i personliga vårdprodukter som hudvård, solbränna, solskyddsmedel, rakning, tandkräm, hår- och nagelvårdsprodukter samt ögon- och ansiktssmink. Det används som mjukgörare.
Löslighet
Löslig i vatten, propylenglykol och metanol. Olösligt i aceton och bensen.
Anmärkningar
Inkompatibla starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4418-26-2
Molekylformel C8H7NaO4
MDL-nummer MFCD00040583
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dehydroacetate
Smältpunkt ∼295°C (decomposition)
pH 8.8 to 9.3
Kvantitet 100 g
Synonym 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone sodium salt; Dehydroacetic acid sodium salt
Löslighetsinformation Soluble in water,propylene glycol and methanol. Insoluble in acetone and benzene.
Formel vikt 190.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.