Läs mer
Natriumdehydroacetat, 97 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Natriumdehydroacetat används i livsmedelsindustrin som konserveringsmedel för frukt, grönsaker, fruktjuice, honung, öl, mjölk, protein och fettprodukter. Dess antimikrobiella egenskaper spelar en viktig roll i personliga vårdprodukter som hudvård, solbränna, solskyddsmedel, rakning, tandkräm, hår- och nagelvårdsprodukter samt ögon- och ansiktssmink. Det används som mjukgörare.
Löslighet
Löslig i vatten, propylenglykol och metanol. Olösligt i aceton och bensen.
Anmärkningar
Inkompatibla starka oxidationsmedel och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dehydroacetate |
| Smältpunkt | ∼295 °C (dekomposition) |
| pH | 8.8 till 9.3 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone Sodium Salt; Dehydroacetic Acid Sodium Salt |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten, propylenglykol och metanol. Olöslig i aceton och bensen. |
| Formel vikt | 190.13 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
- Sodium dehydroacetate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium dehydroacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.