Läs mer
Sodium dehydroacetate, 97%
Produktkod. 11450157
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11450157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21060.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4418-26-2 | C8H7NaO4
Natriumdehydroacetat används i livsmedelsindustrin som konserveringsmedel för frukt, grönsaker, fruktjuice, honung, öl, mjölk, protein och fettprodukter. Dess antimikrobiella egenskaper spelar en viktig roll i personliga vårdprodukter som hudvård, solbränna, solskyddsmedel, rakning, tandkräm, hår- och nagelvårdsprodukter samt ögon- och ansiktssmink. Det används som mjukgörare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Sodium dehydroacetate is used in the food industry as a preservative for fruits, vegetables, fruit juice, honey, beer, milk, protein and fat products. Its antimicrobial properties play a vital role in personal care products such as skin care, suntan, sunscreen, shaving, tooth paste, hair and nail care products, and eye and facial makeup. It is used as a plasticizer.
Solubility
Soluble in water, propylene glycol and methanol. Insoluble in acetone and benzene.
Notes
Incompatible strong oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4418-26-2
Molekylformel C8H7NaO4
MDL-nummer MFCD00040583
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dehydroacetate
Smältpunkt ∼295°C (decomposition)
pH 8.8 to 9.3
Kvantitet 2500 g
Synonym 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone sodium salt; Dehydroacetic acid sodium salt
Löslighetsinformation Soluble in water,propylene glycol and methanol. Insoluble in acetone and benzene.
Formel vikt 190.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.