Läs mer
MP Biomedicals Natriumdeoxicholatmonohydrat, 25 g
Produktkod. 17851391 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
17851391 25 g
1 options
Produktkod. 17851391 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219993325
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Sodium Deoxycholate Monohydrate är ett kraftfullt solubiliseringsmedel; används vid solubilisering av östrogensyntetas från humana placentamikrosomer.
  • Natriumdeoxicholatmonohydrat har använts i en studie för att:
    • Bedöma en metod för immobilisering av lipoxygenas i en alginat-silikatgelmatris
    • Undersök in vitro-upplösningen av gallstenar
Specifikationer
Färg Vitt
CAS 145224-92-6
Kokpunkt Obestämt
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 25 g
MDL-nummer MFCD00150750
Beilstein 3643164
Molekylvikt (g/mol) 432.577 g/mol
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium deoxycholate monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium deoxycholatemonohydrate