Läs mer
Natriumdeoxicholatmonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11405636
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405636 100 g 100g
11495626 25 g 25g
11415636 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20759.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
Natriumdeoxicholatmonohydrat används som solubiliseringsmedel för östrogensyntetas från humana placentamikrosomer. Det används också för att studera immobiliseringen av lipoxygenas i en alginat-silikatgelmatris och för att undersöka in vitro-upplösningen av gallstenar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Sodium Deoxycholate Monohydrate används som solubiliseringsmedel för östrogensyntetas från humana placentamikrosomer. Det används också för att studera immobiliseringen av lipoxygenas i en alginat-silikatgelmatris och för att undersöka in vitro-upplösningen av gallstenar.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145224-92-6
Molekylformel C24H41NaO5
Molekylvikt (g/mol) 432.58
MDL-nummer MFCD00150750 MFCD00064139
InChI-nyckel NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
Synonym 3alpha,5beta,12alpha-3,12-dihydroxycholan-24-oic acid monosodium salt monohydrate
PubChem CID 67096373
LEDER O.[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Deoxycholate Monohydrate
Smältpunkt >300°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 0.98
Beilstein 3643164
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn natrium (4R)-4-[(lR,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,llaR)-7,11-dihydroxi-9a,lla-dimetyl-hexadekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-1-yl]pentanoathydrat
Formel vikt 432.58 (414.58 Anhydrous)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium deoxycholate monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium deoxycholatemonohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.