Läs mer
Natriumdeoxicholatmonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Natriumdeoxycholatmonohydrat används som löslighetsmedel för östrogensyntetaser från mänskliga moderkaksmikrosomer. Det används också för att studera immobilisering av lipoxygenas i en alginat-silikat-gelmatris och för att undersöka in vitro-lösningen av gallstenar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Natriumdeoxycholatmonohydrat används som löslighetsmedel för östrogensyntetas från mänskliga moderkaksmikrosomer. Det används också för att studera immobilisering av lipoxygenas i en alginat-silikat-gelmatris och för att undersöka in vitro-upplösning av gallstenar.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Oförenlig med oxiderande medel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Deoxycholate Monohydrate |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | 0.98 |
| Beilstein | 3643164 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| IUPAC-namn | (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6, 7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentansyra syra;natrium;hydrat |
| Formel vikt | 432,58 (414,58 vattenlös) |
| Procent renhet | 98% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium deoxycholate monohydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium deoxycholatemonohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.