Läs mer
Natriumdeuteroxid (40 % vikt/vikt i D2O), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Deuteroxide |
| CAS | 14014-06-3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | DNaO |
| Synonym | Deuterated Sodium Hydroxide, Sodium Deuteroxide, Sodium Deuteroxide (NaOD), Sodium Hydroxide-d |
| InChI formel | InChI=1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD |
| LEDER | [Na+].[2H][O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 41 |
| Formel vikt | 40.9988 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 40 % |