Läs mer
Natriumdeuteroxid (40 % vikt/vikt i D2O), TRC
Produktkod. 30415258
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30415258 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30415258 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6240951G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium Deuteroxide
CAS 14014-06-3
Kvantitet 1 g
Molekylformel DNaO
Synonym Deuterated Sodium Hydroxide, Sodium Deuteroxide, Sodium Deuteroxide (NaOD), Sodium Hydroxide-d
InChI formel InChI=1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
LEDER [Na+].[2H][O-]
Molekylvikt (g/mol) 41
Formel vikt 40.9988
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40 %