Läs mer
Natriumdeuteroxid, 40 % vikt/vikt lösning i D{2}O, 99,5 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11304448
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11304448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042346.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41.003 g/mol
Natriumdeuteroxid är ett reagens som används vid syntesen av rac Zearalenone-d6. används i många kemiska reaktioner och industriella metoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14014-06-3
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 41.003
MDL-nummer MFCD00037669
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Synonym sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 23676750
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium deuteroxide
Namnnotering Isotopic
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.5%
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 41.01
Odör Odorless
Brytningsindex 1.418
Känslighet Air and moisture sensitive
Utseende Colorless liquid
Densitet 1.462 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.