Läs mer
Natriumdeuteroxid, för NMR, 30 viktprocent lösning i D2O, 99+ atomprocent D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10635042 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
20g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10635042 20 g Plastflaska 20g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10635042 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172890200
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41.003 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium deuteroxide
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99+ atom % D
Densitet 1.4600g/mL
Deuterium (D) 99.0% min.
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 20 g
CAS 14014-06-3, 7789-20-0
Molekylformel HNaO
Linjär formel NaOD
MDL-nummer MFCD00037669
Synonym sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
LEDER [OH-].[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 41.003
PubChem CID 23676750
Formel vikt 41
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium deuteroxide, 30 wt% solution in D2O
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.