Läs mer
Natriumdiatrizoat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436302 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436302 100 g 100g
11416302 10 g 10g
11426302 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436302 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210290880
Används som ett densitetsgradientreagens vid separering av blodceller. natriumdiatrizoat, MP Biomedicals används också som ett radiologiskt kontrastmedel. Det orsakar partiell omfördelning av tight-junction-associerade membranproteiner till ett cytoplasmatiskt utrymme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 737-31-5
Molekylformel C11H8I3N2NaO4
Molekylvikt (g/mol) 635.898
InChI-nyckel ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
PubChem CID 23672589
ChEBI CHEBI:53692
IUPAC-namn natrium;3,5-diacetamido-2,4,6-trijodbensoat
LEDER CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Specifikationer
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water (350mg/mL).
Formel vikt 635.9
Procent renhet >99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium Diatrizoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Diatrizoate