Läs mer
Sodium Dibromomethanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dibromomethanesulfonate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH2Br2O3S.Na/c2-1(3)7(4,5)6;/h1H,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 273.7911 |