missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Dibromomethanesulfonate, TRC

Produktkod. 17972485
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972485 50 mg
17911475 10 mg
17964695 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17972485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS62411050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 859073-88-4
Molekylformel CHBr2NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 275.88
Synonym 1,1-Dibromomethanesulfonic Acid Sodium Salt
IUPAC-namn sodium;dibromomethanesulfonate
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(Br)Br

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Dibromomethanesulfonate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/CH2Br2O3S.Na/c2-1(3)7(4,5)6;/h1H,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Formel vikt 273.7911
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.