missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium Dibunate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dibunate |
| CAS | 14992-59-7 |
| Molekylformel | C18 H23 O3 S . Na |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Sodium Dibunate, 1-Naphthalenesulfonic acid','2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-','sodium salt (1:1), 1-Naphthalenesulfonic acid','2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-','sodium salt (9CI), 1-Naphthalenesulfonic acid','2,6-di-tert-butyl-','sodium salt (7CI,8CI), 1633 Labaz, Becantal, Becantex |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3S.Na/c1-17(2,3)13-8-9-14-12(11-13)7-10-15(18(4,5)6)16(14)22(19,20)21;/h7-11H,1-6H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CC(C)(C)c1ccc2c(c(ccc2c1)C(C)(C)C)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2,6-ditert-butylnaphthalene-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.428 |
| Formel vikt | 342.127 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?