missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium Dichloroacetate-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dichloroacetate-13C2 |
| CAS | 1173022-90-6 |
| Molekylformel | 13C2 H Cl2 O2 . Na |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acetic acid','dichloro-','sodium salt-13C2, Ceresine-13C2, CPC 211-13C2, DCA-13C2, Dichloroacetic acid sodium salt-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| LEDER | [Na+].[O-][13C](=O)[13CH](Cl)Cl |
| IUPAC-namn | sodium;2,2-dichloroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.909 |
| Formel vikt | 151.932 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?