Läs mer
Sodium dichloroacetate, 96%
Produktkod. 11454867
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11454867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21827.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2156-56-1 | C2HCl2NaO2 | 150.92 g/mol
Natriumdikloracetat finner medicinsk tillämpning för att ta bort vårtor och andra hudutväxter. Det används som ett motgift mot laktacidos och vid behandling av stroke. Det studeras som potentiella läkemedel, eftersom det hämmar enzymet pyruvatdehydrogenaskinas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumdikloracetat finner medicinsk tillämpning för att ta bort vårtor och andra hudutväxter. Det används som ett motgift mot laktacidos och vid behandling av stroke. Det studeras som potentiella läkemedel, eftersom det hämmar enzymet pyruvatdehydrogenaskinas.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2156-56-1
Molekylformel C2HCl2NaO2
Molekylvikt (g/mol) 150.92
MDL-nummer MFCD00070489
InChI-nyckel LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517326
IUPAC-namn natrium;2,2-dikloracetat
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dichloroacetate
Smältpunkt 197°C to 199°C (decomposition)
Kvantitet 250 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 150.93
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.