Läs mer
Sodium dichloroacetate, 98%
Produktkod. 10745483 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10745483 10 g Glass bottle 10g
10748922 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10745483 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 338280100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2156-56-1 | C2HCl2NaO2 | 150.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2156-56-1
Molekylformel C2HCl2NaO2
Molekylvikt (g/mol) 150.92
MDL-nummer MFCD00070489
InChI-nyckel LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517326
IUPAC-namn sodium;2,2-dichloroacetate
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dichloroacetate
Smältpunkt 198°C
Namnnotering 98%
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel NaOC(O)CH(Cl)2
Beilstein 02, III, 454
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 150.92
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium dichloroacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.