Läs mer
Natriumdichloracetat, TRC
Produktkod. 30135848
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135848 25 g
17931545 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135848 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS08083525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2156-56-1
Molekylformel C2HCl2NaO2
Molekylvikt (g/mol) 150.92
Synonym CPC 211, Ceresine, DCA, Dichloroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Dichloroacetate
IUPAC-namn natrium; 2,2-dikloracetat
LEDER [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Dichloroacetate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formel vikt 149.9251