missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium Dichloromethanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dichloromethanesulfonate |
| CAS | 53638-47-4 |
| Molekylformel | CHCl2NaO3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1 -Dichloro-methanesulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/CH2Cl2O3S.Na/c2-1(3)7(4,5)6;/h1H,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | sodium;dichloromethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.98 |
| Formel vikt | 185.8921 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?