Läs mer
Sodium Dichromate Dihydrate, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15635370 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15635370 100 g Poly Bottle 100g
15655370 500 g Poly Bottle 500g
15645370 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15635370 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 398063100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
ACS Reagent,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-12-0
Molekylformel Cr2H4Na2O9
Molekylvikt (g/mol) 297.995
MDL-nummer MFCD00149166
InChI-nyckel JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
PubChem CID 108005
IUPAC-namn disodium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;dihydrate
LEDER O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dichromate dihydrate
Smältpunkt 357°C
Färg Orange
Kvantitet 100 g
Linjär formel Na2Cr2O7 · 2H2O
UN-nummer UN3086
Löslighetsinformation In water ∽2.355g/L at 20°C
Formel vikt 298g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Odör Odorless
Förpackning Poly Bottle
Utseende Crystals
Densitet 2.52g/cm3 at 13°C