Läs mer
Natriumdikromatdihydrat, ExpertQ, Scharlab
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7789-12-0 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | Cr2H4Na2O9 |
| InChI-nyckel | JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | dinatrium[(oxidodioxokromio)oxi]kromoylolatdihydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.00 |
| Kvalitet | ExpertQ |