Läs mer
Sodium Dichromate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10606852 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10606852 3 kg 3kg
10335720 500 g 500g
10294060 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10606852 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/3560/63
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 7789-12-0
Molekylformel Cr2H4Na2O9
Molekylvikt (g/mol) 297.995
MDL-nummer 149166
InChI-nyckel JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
PubChem CID 108005
IUPAC-namn disodium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;dihydrate
LEDER O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 400°C
Smältpunkt 357°C
Färg Orange
pH 3.5 to 3.9
Fysisk form Solid
Kvantitet 3 kg
Formel vikt 298g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium dichromate dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.