Läs mer
Natriumdikromatdihydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11317467
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317467 100 g 100g
11397457 500 g 500g
11307467 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11317467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012611.22
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7789-12-0 | Cr2H4Na2O9 | 297.995 g/mol
Natriumdikromat används som ett starkt oxidationsmedel i organisk syntes. Det används i metallbearbetning som ett hjälpmedel för korrosionsbeständighet, tillverkning av oorganiska kromatpigment och vid framställning av färgat glas och keramiska glasyrer. Det används som betningsmedel för sura färgämnen för att förbättra deras färgfasta egenskaper och som korrosionsinhibitorer i underfärger och primers.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-12-0
Molekylformel Cr2H4Na2O9
Molekylvikt (g/mol) 297.995
MDL-nummer MFCD00149166
InChI-nyckel JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
PubChem CID 108005
IUPAC-namn dinatrium;oxido-(oxido(dioxo)kromio)oxidioxokrom;dihydrat
LEDER O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dichromate dihydrate
Smältpunkt 100°C-2H2O
Färg Rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in waterSoluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 298.00 (261.97 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Känslighet Hygroscopic
Utseende Red crystals
Densitet 2.348
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.