Läs mer
Natriumdicyanamid, 96 %
Produktkod. 11460187
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460187 500 g 500g
11440187 25 g 25g
11450187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21634.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 1934-75-4 | C2N3Na | 89,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1934-75-4
Molekylformel C2N3Na
Molekylvikt (g/mol) 89.03
MDL-nummer MFCD00003535
InChI-nyckel IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dicyanamide, sodium dicyanoazanide, sodium dicyanoamide, unii-i9c96i1mre, cyanamide, cyano-, sodium salt, cyanamide,cyano-,sodium salt, i9c96i1mre, cyanamide, n-cyano-, sodium salt 1:1, dicyanamide, sodium salt, nadca
PubChem CID 4350929
IUPAC-namn natrium;dicyanoazanid
LEDER [Na+].N#C[N-]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dicyanamide
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 89.03
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.