Läs mer
Natriumdicyanamid, 97 %, ren
Produktkod. 10510902 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10510902 25 g Plastflaska 25g
10435662 100 g Plastflaska 100g
10045943 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10510902 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 176340250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1934-75-4 | C2N3Na | 89,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1934-75-4
Molekylformel C2N3Na
Molekylvikt (g/mol) 89.03
MDL-nummer MFCD00003535
InChI-nyckel IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dicyanamide, sodium dicyanoazanide, sodium dicyanoamide, unii-i9c96i1mre, cyanamide, cyano-, sodium salt, cyanamide,cyano-,sodium salt, i9c96i1mre, cyanamide, n-cyano-, sodium salt 1:1, dicyanamide, sodium salt, nadca
PubChem CID 4350929
LEDER [Na+].N#C[N-]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dicyanamide
Namnnotering Pure
Smältpunkt >300 °C
Färg Rosa eller vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 2% max. (NaCl) (argentometri)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel NaN(CN)2
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, III, 154
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 260 g/L (30 °C). Andra lösligheter: olösliga i aceton, etoh och etylacetat
IUPAC-namn natrium;dicyanoazanid
Formel vikt 89.03
Procent renhet 97%
Kvalitet Ren
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium dicyanamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.