Läs mer
Sodium Diethyldithiocarbamate-d10, TRC
Produktkod. 30415590
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30415590 25 mg -
30412783 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30415590 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS62420225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1261395-23-6
Molekylformel C5D10NNaS2
Molekylvikt (g/mol) 181.32
Synonym N,N-Diethyl-carbamodithioic Acid-d10 Sodium Salt, Diethyldithio-carbamic Acid-d10 Sodium Salt, Dithiocarb-d10, Dithiocarb-d10 sodium, Ditiocarb-d10 sodium, Imuthiol-d10, Kupral-d10, Soxinol ESL-d10, Thiocarb-d10
LEDER S=C(S[Na])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Diethyldithiocarbamate-d10
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H11NS2.Na/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D2;
Formel vikt 181.078