Läs mer
Natriumdietylditokarbonattrihydrat, 98 %
Beskrivning
Natriumdietylditiokarbamattrihydrat är ett spinnfällande reagens som används tillsammans med järnjoner för att detektera kväveoxid i hjärna, njure, lever och andra vävnader. Det används som känsligt reagens för bestämning av koppar, gummivulkaniseringsaccelerator och finner tillämpning vid bestämning av andra metaller som zink, kobolt, platina och palladium. Dessutom är det en hämmare av superoxiddismutas, askorbatoxidas och andra enzymer samt hämmar induktionen av makrofag kväveoxidsyntas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natriumdietylditiokarbamattrihydrat är ett spinnfällande reagens som används tillsammans med järnjoner för att detektera kväveoxid i hjärna, njure, lever och andra vävnader. Det används som känsligt reagens för bestämning av koppar, gummivulkaniseringsaccelerator och finner tillämpning vid bestämning av andra metaller som zink, kobolt, platina och palladium. Dessutom är det en hämmare av superoxiddismutas, askorbatoxidas och andra enzymer samt hämmar induktionen av makrofag kväveoxidsyntas.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, metanol och aceton. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate |
| Smältpunkt | 94 °C till 102 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 3920507 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,3378 |
| Löslighetsinformation | Lösliga i vatten, etanol, metanol och aceton. Olöslig i eter. |
| Formel vikt | 225,31 (171,28 vattenfattig) |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.