Läs mer
Natriumdietylditokarbonattrihydrat, 98 %
Produktkod. 11452628
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452628 500 g 500g
11442628 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11452628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15898.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20624-25-3 | C5H16NNaO3S2 | 225,297 g/mol
Natriumdietylditiokarbamattrihydrat är ett spinnfällande reagens som används tillsammans med järnjoner för att detektera kväveoxid i hjärna, njure, lever och andra vävnader. Det används som känsligt reagens för bestämning av koppar, gummivulkaniseringsaccelerator och finner tillämpning vid bestämning av andra metaller som zink, kobolt, platina och palladium. Dessutom är det en hämmare av superoxiddismutas, askorbatoxidas och andra enzymer samt hämmar induktionen av makrofag kväveoxidsyntas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumdietylditiokarbamattrihydrat är ett spinnfällande reagens som används tillsammans med järnjoner för att detektera kväveoxid i hjärna, njure, lever och andra vävnader. Det används som känsligt reagens för bestämning av koppar, gummivulkaniseringsaccelerator och finner tillämpning vid bestämning av andra metaller som zink, kobolt, platina och palladium. Dessutom är det en hämmare av superoxiddismutas, askorbatoxidas och andra enzymer samt hämmar induktionen av makrofag kväveoxidsyntas.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, metanol och aceton. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20624-25-3
Molekylformel C5H16NNaO3S2
Molekylvikt (g/mol) 225.297
MDL-nummer MFCD00150617
InChI-nyckel WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
PubChem CID 517546
IUPAC-namn natrium;N,N-dietylkarbamoditioat;trihydrat
LEDER CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Smältpunkt 94 °C till 102 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 3920507
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,3378
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, etanol, metanol och aceton. Olöslig i eter.
Formel vikt 225,31 (171,28 vattenfattig)
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.