Läs mer
Sodium diformamide, 98%
Produktkod. 10321853 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10321853 5 g Glasflaska 5g
10726383 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10321853 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380430050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18197-26-7 | C2H2NNaO2 | 95.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18197-26-7
Molekylformel C2H2NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 95.03
MDL-nummer MFCD00145302
InChI-nyckel QJXDSDLNUKLDBP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium diformylamide, diformylamide sodium salt, diformylimide sodium salt, sodium diformylazanide, sodium diformamide, diformylamino sodium, diformylsodium, acmc-209eii, sodium dimethanoylazanide, ksc538a2h
PubChem CID 10877056
IUPAC-namn natrium; diformylazanid
LEDER C(=O)[N-]C=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium diformamide
Färg Beige
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel NaN(COH)2
Formel vikt 95.03
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.