Läs mer
Sodium Diformamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Diformamide |
| CAS | 18197-26-7 |
| Molekylformel | C2 H3 N O2 . Na |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3NO2.Na/c4-1-3-2-5;/h1-2H,(H,3,4,5);/q;+1 |
| LEDER | [Na+].O=CNC=O |
| IUPAC-namn | sodium;N-formylformamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.04 |
| Formel vikt | 96.006 |