Läs mer
Natriumdihydrogencitrat, 99 %
Produktkod. 11323236
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323236 500 g 500g
11313236 100 g 100g
11333236 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12557.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 18996-35-5 | C6H10NaO7 | 217,129 g/mol
Natriumdivätecitrat fungerar som ett buffertmedel och sekvestreringsmedel. Det används också som ett reduktionsmedel och stabilisator vid framställning av b >Fe 3 O 4 platina kärna/skal-partiklar. Vidare används det för elektrokemisk reduktion av proton vid kolfiberelektrod i närvaro och frånvaro av platinananopartiklar. Utöver detta spelar den en användbar roll vid karakterisering av kolbaserade elektrodmaterial som katod i halvcellskonfiguration.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumdivätecitrat fungerar som ett buffertmedel och sekvestreringsmedel. Det används också som ett reduktionsmedel och stabilisator vid framställning av b>Fe 3 O 4 platina kärna/skal-partiklar. Vidare används det för elektrokemisk reduktion av proton vid kolfiberelektrod i närvaro och frånvaro av platinananopartiklar. Utöver detta spelar den en användbar roll vid karakterisering av kolbaserade elektrodmaterial som katod i halvcellskonfiguration.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med baser, reduktionsmedel och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18996-35-5
Molekylformel C6H10NaO7
Molekylvikt (g/mol) 217.129
MDL-nummer MFCD00013067
InChI-nyckel SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
PubChem CID 131675399
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra; molekylärt väte; natrium
LEDER [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dihydrogen citrate
Smältpunkt 211 °C till 212 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 3920246
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i etanol.
Formel vikt 214.11
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.