Läs mer
Natriumdiväteortofosfatdihydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10723621 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10723621 500 g Pulverburk av plast 500g
10315770 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10326150 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10723621 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/3760/53
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 13472-35-0
Molekylformel H6NaO6P
Molekylvikt (g/mol) 156.006
MDL-nummer 149209
InChI-nyckel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;dihydrat
LEDER O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 60 °C
Färg Vitt
pH 4.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 156,01 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast