Läs mer
Sodium Dihydrogen Orthophosphate Dihydrate, Extra Pure, SLR, Crystal, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 60°C |
| Färg | White |
| pH | 4.5 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 5 kg |
| Formel vikt | 156.01g/mol |
| Förpackning | Plastic keg |