Läs mer
Natriumdiväteortofosfatdihydrat, HPLC för elektrokemisk detektion, certifierad, Fisher Chemical
Produktkod. 10010340 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10010340 500 g Pulverburk av plast 500g
1 options
Produktkod. 10010340 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/3770/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Specifikationer
Smältpunkt 60 °C
CAS 13472-35-0
Färg Vitt
pH 4.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Molekylformel H6NaO6P
MDL-nummer 149209
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
InChI-nyckel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 156.006
PubChem CID 23673460
Formel vikt 156,01 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast