Läs mer
Natriumdiväteortofosfat, för elektrofores, monobasisk, dihydrat, Fisher Chemical™
Produktkod. 10244350 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10244350 3 kg 3kg
10457840 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10244350 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/P520/63
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Natriumdiväteortofosfat, för elektrofores, monobasiskt, dihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13472-35-0
Molekylformel H6NaO6P
Molekylvikt (g/mol) 156.006
MDL-nummer 149209
InChI-nyckel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;dihydrat
LEDER O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 60 °C
Färg Vitt
pH 4.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 3 kg
Förpackning Pulverburk av plast
Formel vikt 156,01 g/mol