Läs mer
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, 98+%
Produktkod. 11461880
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
10 kg
Förpackningsstorlek:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461880 100 g 100g
11471880 500 g 500g
15443037 2500 g 2500g
15433037 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11461880 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11316.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 13472-35-0 | H6NaO6P | 156.006 g/mol
Natriumdivätefosfatdihydrat fungerar som buffertkapacitetsreagens inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Det används vid framställning av biologiska buffertar. Det används också för rening av antikroppar, som laxermedel och i kombination med andra natriumfosfater
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumdivätefosfatdihydrat fungerar som buffertkapacitetsreagens inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Det används vid framställning av biologiska buffertar. Det används också för rening av antikroppar, som laxermedel och i kombination med andra natriumfosfater
Löslighet
°
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13472-35-0
Molekylformel H6NaO6P
MDL-nummer MFCD00149209
InChI-nyckel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;dihydrat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Kvantitet 100 g
Linjär formel NaH2PO4·2H2O
Merck Index 14,8660
Löslighetsinformation Soluble in water.(1 M at 20°C)
LEDER O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 156.006
Formel vikt 156.01 (119.98 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.91
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.