Läs mer
Natriumdivätefosfatdihydrat, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10723181 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10723181 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10723181 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 1768.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Laboratoriereagens
Specifikationer
Kokpunkt ∼650 °C (1013 hPa)
Smältpunkt 60 °C
CAS 13472-35-0
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall min. 98 %
Molekylformel H6NaO6P
MDL-nummer MFCD00149209
Synonym Sodium phosphate monobasic dihydrate , Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
InChI-nyckel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
IUPAC-namn natriumdihydratdivätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 156.01
Densitet 1,91 g/cm³ (20 °C)