missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™

Produktkod. 15844800
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15844800 250 g Plastic Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15844800 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1063420250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity reagent compliant with European Pharmacopoeia standards, suitable for classical analytical applications.

Rekommenderad förvaring

+5°C to +30°C.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate
Smältpunkt 60°C
CAS 13472-35-0
Färg Colorless
pH 4.5 (12g/L, H2O, 25°C)
Fysisk form Crystals
Kvantitet 250 g
Molekylformel H6NaO6P
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
Löslighetsinformation 850g/L
InChI-nyckel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn sodium;dihydrogen phosphate;dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 156.006
PubChem CID 23673460
Formel vikt 156.02
Procent renhet 99.0 to 100.5%
Kvalitet Reagent
Förpackning Plastic Bottle
Densitet 1.915 g/3 (20 °C)
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.