missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate |
| Smältpunkt | 60°C |
| CAS | 13472-35-0 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | NaH2PO4 · 2H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149209 |
| Synonym | Sodium phosphate monobasic dihydrate, mono-Sodium orthophosphate, Sodium biphosphate, Sodium phosphate monobasic, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.01 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 1.915 g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?