Läs mer
Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, ACS, 98,0–102,0 %
Produktkod. 11367327
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367327 1 kg 1kg
11357327 250 g 250g
11347327 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11367327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011591.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 SEK
    999.65 SEK / 1kg
    Save 250.35 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10049-21-5 ∣ H2NaO4P x H2O ∣ 137,99 g/mol
Enbasiskt natriumfosfatmonohydrat används som sekvestreringsmedel, emulgeringsmedel, betningsmedel i färgning, reagens och buffert i livsmedel och analytisk kemi. Det appliceras som ett brandskyddsmedel och för att väga silke vid garvning. Det används vid tillverkning av emaljer, keramik, rengöringsmedel, pannblandningar, vid lödning och lödning istället för borax.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-21-5
Molekylformel H2NaO4P x H2O
Molekylvikt (g/mol) 137.99
MDL-nummer MFCD00149208
InChI-nyckel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
LEDER O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Smältpunkt 100 °C-H2O
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vita kristaller
Analysprocentintervall 98.0-102.0%
Densitet 2,04 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten. Olöslig i etanol, eter och kloroform.
IUPAC-namn natriumfosforsyrahydrat
Formel vikt 137,99 (119,98 vattenlös)
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.