Läs mer
Natriumdivätefosfatmonohydrat, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 13429448 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
1 kg
Produktkod.
13429448 1 kg
1 options
Produktkod. 13429448 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 3818.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Uppfyller ACS-specifikationer
Specifikationer
CAS 10049-21-5
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98,0 till 102,0 %
Molekylformel H5NaO5P
MDL-nummer MFCD00149208
Synonym Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate , Sodium phosphate monobasic monohydrate
InChI-nyckel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC-namn natriumfosforsyrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 139.00
Förpackning Plastflaska för fasta ämnen
Densitet 0,9996 g/cm³ (20 °C)